Drukuj
2,2-Bis(3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9766-1G PC9766-250MG
APOSPC9766-1GEA 1420 PLN
APOSPC9766-1G APOSPC9766-250MG
2,2-Bis(3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 97%
2,2-Bis(3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane
Formuła: C₁₅H₆F₁₀O₂
Temp. topnienia: 156…160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01320803
Numer CAS: 114611-30-2