Drukuj
4-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9760-1G PC9760-500MG
APOSPC9760-1GEA 1260 PLN
APOSPC9760-1G APOSPC9760-500MG
4-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
4-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₅F₃N₂
Temp. topnienia: 102…103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02183554
Numer CAS: 387824-61-5