Drukuj
2-Allyloxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9756-1G PC9756-5G
APOSPC9756-1GEA 574 PLN
APOSPC9756-1G APOSPC9756-5G
2-Allyloxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride 97%
2-Allyloxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride
Formuła: C₅H₅F₅O₃S
MW: 240.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 112…114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095419
Numer CAS: 73606-13-0