Drukuj
6-Fluoroindol-3-ylacetic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(6-Fluoro-1H-indol-3-yl)acetic acid, 6-Fluoroindole-3-acetic acid
PC9731-1G PC9731-500MG PC9731-5G
APOSPC9731-1GEA 358 PLN
APOSPC9731-1G APOSPC9731-500MG APOSPC9731-5G
6-Fluoroindol-3-ylacetic acid
6-Fluoroindol-3-ylacetic acid
Formuła: C₁₀H₈FNO₂
MW: 193.18 g/mol
Temp. topnienia: 159…163 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01074503
Numer CAS: 443-75-4