Drukuj
6-chloro-5-fluoroindole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Chloro-5-fluoroindole
PC9724-1G PC9724-250MG
APOSPC9724-1GEA 197 PLN
APOSPC9724-1G APOSPC9724-250MG
6-chloro-5-fluoroindole
6-chloro-5-fluoroindole
Formuła: C₈H₅ClFN
MW: 169.583 g/mol
Temp. topnienia: 104…107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01074496
Numer CAS: 122509-72-2