Drukuj
5-Iodo-2-nitrobenzotrifluoride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9714-25G PC9714-5G
APOSPC9714-25GEA 1350 PLN
APOSPC9714-25G APOSPC9714-5G
5-Iodo-2-nitrobenzotrifluoride
5-Iodo-2-nitrobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₃F₃INO₂
Temp. topnienia: 61…64 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08282788
Numer CAS: 393-10-2