Drukuj
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9701-1G PC9701-5G
APOSPC9701-1GEA 290 PLN
APOSPC9701-1G APOSPC9701-5G
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 95%
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Formuła: C₅BrF₄N
Temp. Wrzenia: 134…135 °C
Gęstość: 1,92 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075169
Numer CAS: 3511-90-8