Drukuj
6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
PC9685-25G PC9685-5G PC9685-100G
APOSPC9685-25GEA 917 PLN
APOSPC9685-25G APOSPC9685-5G APOSPC9685-100G
6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Formuła: C₉H₆FNO
MW: 163.15 g/mol
Temp. topnienia: 173…176 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00069703
Numer CAS: 2795-41-7