Drukuj
1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9674-5G PC9674-1G PC9674-10G
APOSPC9674-5GEA 110 PLN
APOSPC9674-5G APOSPC9674-1G APOSPC9674-10G
1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzene
1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzene
Formuła: C₆H₃BrClF
Temp. topnienia: 29 °C
Gęstość: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038306
Numer CAS: 883499-24-9