Drukuj
2,4,5-Trifluorophenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC9672-1G PC9672-5G
APOSPC9672-1GEA 435 PLN
APOSPC9672-1G APOSPC9672-5G
2,4,5-Trifluorophenol 98%
2,4,5-Trifluorophenol
Formuła: C₆H₃F₃O
Temp. topnienia: 37…42 °C
Temp. Zapłonu: 55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061215
Numer CAS: 2268-16-8
Jednostka: 2925
ADR: 4.1+8,III