Drukuj
3,5-Bis(trifluoromethyl)anisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Methoxy-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC9670-5G PC9670-10G
APOSPC9670-5GEA 131 PLN
APOSPC9670-5G APOSPC9670-10G
3,5-Bis(trifluoromethyl)anisole 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)anisole
Formuła: C₉H₆F₆O
Temp. Wrzenia: 158…160 °C
Temp. Zapłonu: 55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00728736
Numer CAS: 349-60-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,III