Drukuj
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Bromo-4-fluorobenzyl bromide, 2-Bromo-4-(bromomethyl)-1-fluorobenzene
PC9668-100G PC9668-25G PC9668-5G
APOSPC9668-100GEA 2610 PLN
APOSPC9668-100G APOSPC9668-25G APOSPC9668-5G
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene 98%
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene
Formuła: C₇H₅Br₂F
MW: 267.92 g/mol
Temp. Wrzenia: 130 °C/0.5mmHg
Temp. topnienia: 41 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09037367
Numer CAS: 78239-71-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 II