Drukuj
4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
PC9667-1G PC9667-5G PC9667-25G
APOSPC9667-1GEA 261 PLN
APOSPC9667-1G APOSPC9667-5G APOSPC9667-25G
4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Formuła: C₇H₅BrFNO₂
Temp. topnienia: 55…57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03412241
Numer CAS: 15017-52-4
Jednostka: 3261
ADR: 8,III