Drukuj
4-Fluoroindole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluoro-1H-indole
PC9665-1G PC9665-5G PC9665-10G
APOSPC9665-1GEA 110 PLN
APOSPC9665-1G APOSPC9665-5G APOSPC9665-10G
4-Fluoroindole
4-Fluoroindole
Formuła: C₈H₆FN
MW: 135.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 90 °C/0.4mmHg
Temp. topnienia: 29…33 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00055992
Numer CAS: 387-43-9