Drukuj
3,4-Difluorophenyl isothiocyanate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4-Difluorophenylisothiocyanate, Isothiocyanic acid 3,4-Difluorophenyl ester
PC9664-1G PC9664-25G PC9664-5G
APOSPC9664-1GEA 110 PLN
APOSPC9664-1G APOSPC9664-25G APOSPC9664-5G
3,4-Difluorophenyl isothiocyanate 97%
3,4-Difluorophenyl isothiocyanate
Formuła: C₇H₃F₂NS
MW: 171.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 170 °C
Gęstość: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00175109
Numer CAS: 113028-75-4
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III