Drukuj
Tetrafluorobenzene-1,2-diol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4,5,6-Tetrafluorobenzene-1,2-diol
PC9657-1G PC9657-250MG
APOSPC9657-1GEA 3250 PLN
APOSPC9657-1G APOSPC9657-250MG
Tetrafluorobenzene-1,2-diol
Tetrafluorobenzene-1,2-diol
Formuła: C₆H₂F₄O₂
MW: 182.08 g/mol
Temp. topnienia: 68…69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01075279
Numer CAS: 1996-23-2