Drukuj
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9652-1G PC9652-5G
APOSPC9652-1GEA 110 PLN
APOSPC9652-1G APOSPC9652-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formuła: C₈H₅F₄NO
MW: 207.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 247170-27-0