Drukuj
Trifluoro(1,1,2,2-tetrafluoro-2-bromoethoxy)ethylene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromotetrafluoroethyl trifluorovinyl ether
PC9642-25G PC9642-5G
APOSPC9642-25GEA 1530 PLN
APOSPC9642-25G APOSPC9642-5G
Trifluoro(1,1,2,2-tetrafluoro-2-bromoethoxy)ethylene 97%
Trifluoro(1,1,2,2-tetrafluoro-2-bromoethoxy)ethylene
Formuła: F₂CCFOCF₂CF₂Br
Temp. Wrzenia: 55 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02183517
Numer CAS: 85737-06-0
Numer WE (dawny EINECS): 288-516-4