Drukuj
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
PC9638-1G PC9638-5G PC9638-10G
APOSPC9638-1GEA 110 PLN
APOSPC9638-1G APOSPC9638-5G APOSPC9638-10G
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formuła: C₉H₆FNO
MW: 163.15 g/mol
Temp. topnienia: 170…172 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00022719
Numer CAS: 2338-71-8