Drukuj
Kwas 2,5-difluorofenyloboronowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2,5-Difluorophenyl)boronic acid, 2,5-Difluorobenzeneboronic acid, (2,5-Difluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2,5-difluorophenyl)borane
PC9634-1G PC9634-25G PC9634-5G
APOSPC9634-1GEA 110 PLN
APOSPC9634-1G APOSPC9634-25G APOSPC9634-5G
Kwas 2,5-difluorofenyloboronowy 98%
Kwas 2,5-difluorofenyloboronowy
Formuła: C₆H₅BF₂O₂
Temp. topnienia: 105…110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01863171
Numer CAS: 193353-34-3