Drukuj
2-(2-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinethiol
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(Pyridin-2-yl)-4-thio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC9633-1G PC9633-500MG
APOSPC9633-1GEA 3600 PLN
APOSPC9633-1G APOSPC9633-500MG
2-(2-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinethiol
2-(2-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinethiol
Formuła: C₁₀H₆F₃N₃S
MW: 257.24 g/mol
Temp. topnienia: 145…148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00139802
Numer CAS: 338418-16-9