Drukuj
2-Bromo-4,6-difluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC9618-25G PC9618-5G PC9618-1G
APOSPC9618-25GEA 1950 PLN
APOSPC9618-25G APOSPC9618-5G APOSPC9618-1G
2-Bromo-4,6-difluorobenzenesulphonyl chloride 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₂BrClF₂O₂S
Temp. Wrzenia: 265…267 °C
Gęstość: 1,93 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094561
Numer CAS: 351003-42-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II