Drukuj
4-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Chloro-2-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC9617-5G PC9617-1G
APOSPC9617-5GEA 400 PLN
APOSPC9617-5G APOSPC9617-1G
4-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 96%
4-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₃Cl₂FO₂S
Temp. topnienia: 34…38 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094560
Numer CAS: 141337-26-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,II