Drukuj
3,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,4,5-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC9616-100G PC9616-25G PC9616-5G
APOSPC9616-100GEA 1570 PLN
APOSPC9616-100G APOSPC9616-25G APOSPC9616-5G
3,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 95%
3,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₂ClF₃O₂S
Temp. Wrzenia: 76…77 °C
Gęstość: 1,658 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094559
Numer CAS: 351003-43-5
Jednostka: 2924
ADR: 3+8,III