Drukuj
1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]-1,4-diazepane
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)-1,4-diazepane, 1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]homopiperazine
PC9612-1G PC9612-250MG PC9612-5G
APOSPC9612-1GEA 621 PLN
APOSPC9612-1G APOSPC9612-250MG APOSPC9612-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]-1,4-diazepane
1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]-1,4-diazepane
Formuła: C₁₀H₁₃F₃N₄
Temp. topnienia: 48…50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00728997
Numer CAS: 238403-48-0
Jednostka: 3263
ADR: 8,III