Drukuj
Methoxyflurane
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2-Dichloro-1,1-difluoroethyl methyl ether
PC9601-25G PC9601-5G PC9601-1G
APOSPC9601-25GEA 2140 PLN
APOSPC9601-25G APOSPC9601-5G APOSPC9601-1G
Methoxyflurane
Methoxyflurane
Formuła: C₃H₄Cl₂F₂O
MW: 164.961 g/mol
Temp. Wrzenia: 103…104.5 °C
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 1.426 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 37 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040144
Numer CAS: 76-38-0
Jednostka: 3271
ADR: 3 III