Drukuj
3-Fluoro-2-butanone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC9588-1G PC9588-5G
APOSPC9588-1GEA 986 PLN
APOSPC9588-1G APOSPC9588-5G
3-Fluoro-2-butanone 97%
3-Fluoro-2-butanone
Formuła: C₄H₇FO
Temp. Wrzenia: 74…76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01862088
Numer CAS: 814-79-9
Jednostka: 1224
ADR: 3,II