Drukuj
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Ethynylbenzotrifluoride, 4-Ethynyl-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzene
PC9586-25G PC9586-1G PC9586-5G
APOSPC9586-25GEA 1250 PLN
APOSPC9586-25G APOSPC9586-1G APOSPC9586-5G
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 99%
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Formuła: C₉H₅F₃
Temp. Wrzenia: 78…80 °C/2mmHg
Gęstość: 1,043 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01861903
Numer CAS: 705-31-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,III