Drukuj
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC9585-1G PC9585-25G PC9585-5G
APOSPC9585-1GEA 110 PLN
APOSPC9585-1G APOSPC9585-25G APOSPC9585-5G
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Formuła: C₉H₅F₃
Temp. Wrzenia: 45 °C/8mmHg
Gęstość: 1,222 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 25 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00467313
Numer CAS: 704-41-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,III