Drukuj
4-Bromo-3-fluorobenzonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9579-100G PC9579-25G PC9579-5G
APOSPC9579-100GEA 1210 PLN
APOSPC9579-100G APOSPC9579-25G APOSPC9579-5G
4-Bromo-3-fluorobenzonitrile 95%
4-Bromo-3-fluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₃BrFN
MW: 200.01 g/mol
Temp. topnienia: 92…93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07782069
Numer CAS: 133059-44-6
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III