Drukuj
2-Chloro-3-fluoroanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9575-25G PC9575-5G PC9575-100G
APOSPC9575-25GEA 371 PLN
APOSPC9575-25G APOSPC9575-5G APOSPC9575-100G
2-Chloro-3-fluoroanilina 98%
2-Chloro-3-fluoroanilina
Formuła: C₆H₅ClFN
Temp. Wrzenia: 212…215 °C
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03407961
Numer CAS: 21397-08-0