Drukuj
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Hydroxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
PC9563-100G PC9563-25G PC9563-5G
APOSPC9563-100GEA 7660 PLN
APOSPC9563-100G APOSPC9563-25G APOSPC9563-5G
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formuła: C₇HF₇O
Temp. Wrzenia: 91 °C/70mmHg
Temp. topnienia: 25 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00155984
Numer CAS: 2787-79-3