Drukuj
Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoylacetate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2,4,5-Trifluorobenzoyl)acetic acid ethyl ester, 3-Oxo-3-(2,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid ethyl ester, Ethyl (2,4,5-Trifluorobenzoyl)acetate, Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoylacetate, Ethyl 3-Oxo-3-(2,4,5-trifluorophenyl)propanoate
PC9558-25G PC9558-5G PC9558-10G
APOSPC9558-25GEA 342 PLN
APOSPC9558-25G APOSPC9558-5G APOSPC9558-10G
Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoylacetate
Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoylacetate
Formuła: C₁₁H₉F₃O₃
MW: 246.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 92 °C/0.08mmHg
Temp. topnienia: 63…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00792431
Numer CAS: 98349-24-7