Drukuj
2-Chloro-5-fluoro-3-methylpyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9553-1G PC9553-500MG
APOSPC9553-1GEA 145 PLN
APOSPC9553-1G APOSPC9553-500MG
2-Chloro-5-fluoro-3-methylpyridine 98%
2-Chloro-5-fluoro-3-methylpyridine
Formuła: C₆H₅ClFN
Temp. topnienia: 43…46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972725
Numer CAS: 38186-84-4