Drukuj
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9551-1G PC9551-25G PC9551-5G
APOSPC9551-1GEA 110 PLN
APOSPC9551-1G APOSPC9551-25G APOSPC9551-5G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458144
Numer CAS: 56723-86-5