Drukuj
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9550-1G PC9550-25G PC9550-5G
APOSPC9550-1GEA 110 PLN
APOSPC9550-1G APOSPC9550-25G APOSPC9550-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole
Formuła: C₇H₅BrFNO₃
MW: 250.02 g/mol
Temp. topnienia: 53…56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013374
Numer CAS: 74266-66-3