Drukuj
2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropionitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
PC9549-1G PC9549-5G
APOSPC9549-1GEA 132 PLN
APOSPC9549-1G APOSPC9549-5G
2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropionitrile
2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropionitrile
Formuła: C₁₀H₈F₃NO
MW: 215.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 76…82 °C/12mmHg
Gęstość: 1.152 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001844
Numer CAS: 80866-87-1
Jednostka: 3276
ADR: 6.1 III