Drukuj
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC9546-5G PC9546-1G
APOSPC9546-5GEA 284 PLN
APOSPC9546-5G APOSPC9546-1G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formuła: C₈H₃ClF₄O
Temp. Wrzenia: 151…153 °C
Gęstość: 1,486 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236284
Numer CAS: 216144-68-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,II