Drukuj
m,α,α,α-Tetrafluoroanisole 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9545-25G PC9545-5G
APOSPC9545-25GEA 656 PLN
APOSPC9545-25G APOSPC9545-5G
m,α,α,α-Tetrafluoroanisole 99%
m,α,α,α-Tetrafluoroanisole
Formuła: C₇H₄F₄O
Temp. Wrzenia: 100…105 °C
Gęstość: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236323
Numer CAS: 1077-01-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,III