Drukuj
2-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9534-1G PC9534-5G PC9534-10G
APOSPC9534-1GEA 110 PLN
APOSPC9534-1G APOSPC9534-5G APOSPC9534-10G
2-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
2-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Formuła: C₇H₅FO₃
MW: 156.11 g/mol
Temp. topnienia: 204…206 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01862084
Numer CAS: 51446-30-1