Drukuj
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Dichloro-3-cyano-5-fluoropyridine, 2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile
PC9532-25G PC9532-100G PC9532-5G
APOSPC9532-25GEA 110 PLN
APOSPC9532-25G APOSPC9532-100G APOSPC9532-5G
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinonitrile 97%
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinonitrile
Formuła: C₆HCl₂FN₂
Temp. topnienia: 85…93 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01863289
Numer CAS: 82671-02-1
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III