Drukuj
3-Chloro-4-fluorotoluene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzene, 2-Chloro-1-fluoro-4-methylbenzene
PC9527-100G PC9527-5G
APOSPC9527-100GEA 801 PLN
APOSPC9527-100G APOSPC9527-5G
3-Chloro-4-fluorotoluene 97%
3-Chloro-4-fluorotoluene
Formuła: C₇H₆ClF
MW: 144.58 g/mol
Temp. Wrzenia: 167…169 °C
Gęstość: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00079730
Numer CAS: 1513-25-3
Jednostka: 1993
ADR: 3 III