Drukuj
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9524-1G PC9524-10G
APOSPC9524-1GEA 621 PLN
APOSPC9524-1G APOSPC9524-10G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formuła: C₁₁H₅F₆NO₂
Temp. topnienia: 229…232 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00276584
Numer CAS: 125647-79-2