Drukuj
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chloro-4-fluorophenethyl alcohol
PC9510-1G PC9510-5G PC9510-25G
APOSPC9510-1GEA 276 PLN
APOSPC9510-1G APOSPC9510-5G APOSPC9510-25G
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol 97%
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol
Formuła: C₈H₈ClFO
MW: 174.60 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06201121
Numer CAS: 340825-21-0