Drukuj
1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-2-pyrrolidinecarboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9504-1G PC9504-500MG PC9504-5G
APOSPC9504-1GEA 859 PLN
APOSPC9504-1G APOSPC9504-500MG APOSPC9504-5G
1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-2-pyrrolidinecarboxylic acid 97%
1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Formuła: C₁₂H₁₂F₃NO₄S
Temp. topnienia: 107…108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00172809
Numer CAS: 251096-97-6