Drukuj
5-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9502-100MG PC9502-500MG
APOSPC9502-100MGEA 1450 PLN
APOSPC9502-100MG APOSPC9502-500MG
5-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid 97%
5-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid
Formuła: C₁₀H₅F₃N₂O₂S₂
Temp. topnienia: 162…166 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01936015
Numer CAS: 338982-07-3