Drukuj
6-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9501-1G PC9501-500MG PC9501-5G
APOSPC9501-1GEA 2670 PLN
APOSPC9501-1G APOSPC9501-500MG APOSPC9501-5G
6-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde 97%
6-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Formuła: C₁₃H₇F₃N₂OS₂
Temp. topnienia: 86…89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00102587
Numer CAS: 175277-56-2