Drukuj
4-({[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}methyl)aniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-(4-Aminobenzylthio)benzotrifluoride
PC9499-1G PC9499-500MG
APOSPC9499-1GEA 3330 PLN
APOSPC9499-1G APOSPC9499-500MG
4-({[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}methyl)aniline 97%
4-({[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}methyl)aniline
Formuła: C₁₄H₁₂F₃NS
MW: 283.32 g/mol
Temp. topnienia: 68…71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00173208
Numer CAS: 338398-58-6