Drukuj
7-{1-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9493-1G PC9493-500MG
APOSPC9493-1GEA 2670 PLN
APOSPC9493-1G APOSPC9493-500MG
7-{1-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine 97%
7-{1-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine
Formuła: C₁₄H₁₂F₃N₅O
MW: 323.28 g/mol
Temp. topnienia: 182…184 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00243589
Numer CAS: 306979-68-0