Drukuj
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9490-1G PC9490-500MG
APOSPC9490-1GEA 2340 PLN
APOSPC9490-1G APOSPC9490-500MG
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylic acid 97%
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylic acid
Formuła: C₁₃H₉F₃O₃S
Temp. topnienia: 118…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00173491
Numer CAS: 339009-59-5